Learn More
Invitrogen™ cAMP-Screen™ Assay/Lysis Buffer
Zur Verwendung mit dem cAMP-Screen oder cAmp-Screen Direct™ Immunassay-System.
Marke: Invitrogen™ T2327
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Menge: 65 ml
Spezifikation
Assay/Lysepuffer | |
Flüssig | |
cAMP-Screen™ | |
Raumtemperatur |
65 mL | |
cAMP-Screen Direct™ für Immunoassay-System, cAMP-Screen™ Immunoassay-System | |
Bewahren Sie das Produkt bei 4 °C auf. |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.