Learn More
Invitrogen™ CAMK1D (CaMKI Delta) Recombinant Human Protein
CAMK1D (CaMK1 delta) is a serine/threonine kinase that is a member of the calcium/calmodulin-dependent protein kinase family.
2700.00 CHF - 11600.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_705718
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Zusammensetzung 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Molekulargewicht 47kDa
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15408493
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
PR6770A
100 μg
2700.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10086822
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
PV3977
1 mg
11600.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CAMK1D is expressed in polymorphonuclear leukocytes and may be part of the chemokine signal transduction pathway that regulates granulocyte function. It may also be involved in modulation of neuronal apoptosis.
Spezifikation
Spezifikation
NP_705718
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
CAMK1 Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
47kDa
RUO - research use only
CAMK1D (CaMKI Delta)
Human
His Tag
Frozen