Learn More
Carl Zeiss™ Kameraadapter
C-mount camera adapter for Primovert
Marke:  Carl Zeiss™ 415500-1811-000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10397183
  • 430.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erfordert Primovert
  • Mit einem Phototubus C-Mount-Kameraadapter
  • Für Primovert
Spezifikation
Spezifikation
Kameraadapter
Primo
Je 1
P95-C 0,50 in.
0.5x
0,50 in.