Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calpain-Inhibitor I, 95+ %
Click to view available options
Menge:
5 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 5 mg |
Beschreibung | Weiß |
Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein Inhibitor von Calpain I und II |
CAS | 110044-82-1 |
Summenformel | Gehäuse C20H37N3O4 |
Formelmasse | 383,53 |
Synonym | Ac-LLnL-CHO; ALLN |
Form | Pulver |
Beilstein | 7656053 |