Learn More
Abnova™ CALM3 (Human) Recombinant Protein
Human CALM3 full-length ORF ( AAH05137.1, 1 a.a. - 149 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00000808-P01.25ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16135554
  • 561.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sequence: MADQLTEEQIAEFKEAFSLFDKDGDGTITTKELGTVMRSLGQNPTEAELQDMINEVDADGNGTIDFPEFLTMMARKMKDTDSEEEIREAFRVFDKDGNGYISAAELRHVMTNLGEKLTDEEVDEMIREADIDGDGQVNYEEFVQMMTAK
Spezifikation
Spezifikation
AAH05137.1
calmodulin 3 (phosphorylase kinase, delta)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CALM3
GST
808
Wheat germ expression system
25 μg
PHKD, PHKD3
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer