Learn More
Calix[8]-Aren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490237
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
It is used in the study on the chromatographic behavior of water-soluble vitamins on p-tert-butyl-calix [8] arene-bonded silica gel stationary phase by HPLC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Erforschung chromatografischer Verhalten wasserlöslicher Vitamine auf die stationäre p-tert.-Butyl-Calix-[8]-Aren-gekoppelte Kieselgel-Phase durch HPLC verwendet.
Löslichkeit
In kleinen Mengen löslich in Wasser (5.8E-6 g/L) (25°C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82452-93-5
Summenformel C56H48O8
Molekulargewicht (g/mol) 848.992
MDL-Nummer MFCD00143914
InChI-Schlüssel HDPRHRZFFPXZIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym calix 8 arene, calix 8 arene;, p-h-calix 8 arene, octahydroxycalix 8 arene, para-h-calix 8 arene;, calix 8 arene, technical ch, 49,50,51,52,53,54,55,56-octahydroxycalix 8 arene, 49,50,51,52,53,54,55,56-octahydroxycalix 8 arene;, 49,50,51,52,53,54,55,56-octahydroxycalix 8-arene;, 49,50,51,52,53,54,55,56-octakis hydroxy calix 8 arene;
PubChem CID 2724886
SMILES C1C2=C(C(=CC=C2)CC3=C(C(=CC=C3)CC4=C(C(=CC=C4)CC5=C(C(=CC=C5)CC6=CC=CC(=C6O)CC7=CC=CC(=C7O)CC8=CC=CC(=C8O)CC9=CC=CC1=C9O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calix[8]arene
Schmelzpunkt >450°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (5.8E-6g/L) (25°C).
Formelmasse 848.99
Reinheit (%) 97%