Learn More
WTW™ Kalibriergefäß OxiCal™ -CX .
Die Kalibrier- und Lagerbehälter für die WTW-Sauerstoffsensoren sind geeignet für die normenkonforme Kalibrierung (gemäß DIN ISO 5814 oder DIN ISO 17289: 2014-12) mit wasserdampfgesättigter Luft sowie für die Lagerung der Sensoren zum Schutz der empfindlichen Membran.
Marke: WTW™ 205400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Kalibriergefäß | |
ConOx Kombinationssensor für Leitfähigkeit und gelösten Sauerstoff |