Learn More
BINDER™ Kalibrierservice 1 P Druck mit Zertifikat, Verlängerung für Serie VD, VDL
BINDER™-Kalibrierservice 1 P Druckservice für die Verwendung mit Vakuumtrocknungskammern VD und VDL
Marke: BINDER™ DL30-0411
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalibrierservice inkl. Prüfdruck
- Erweiterung der Kalibrierung der Druckanzeige um einen weiteren Druckwert
- Inklusive Zertifikat
Spezifikation
Digitale Kalibrierdruckanzeige – einschließlich Zertifikat, Messung bei vorgegebenem Druck, Bereich 20–900 Mbar | |
Calibration Certificate Expansion | |
20 to 900 Mbar |
BINDER Kammern Serie VD, VDL | |
Digital |