Learn More
Thermo Scientific™ Kalibrierzubehör für AQ7100 und AQ8100 Spektralphotometer
Mit den Thermo Scientific™ SPECTRONIC Standards und Haltern können Sie die Leistungsfähigkeit und die Genauigkeit des Spektrophotometers direkt in Ihrem Labor prüfen.
Marke:  Thermo Scientific™ AQX1FLTRHDR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16449835
  • 94.87 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kalibrierstandards und Film-/Filterhalter gewährleisten die Genauigkeit Ihrer AquaMate 7100 und 8100 Spektralphotometer. Mit den Thermo Scientific™ SPECTRONIC Standards und Halter können Sie die Leistungsfähigkeit und die Genauigkeit des Spektrophotometers direkt in Ihrem Labor prüfen.
Die separat erhältlichen Kalibrierstandards und Film-/Filterhalter gewährleisten die Genauigkeit Ihrer AquaMate 7100 und 8100 Spektralphotometer.
Teilenummer 840-253100; im Lieferumfang enthalten:
Set bestehend aus sieben in Metallrahmen montierten Glasteilen, deren Größe für herkömmliche quadratische Küvettenhalter geeignet ist.
  • Vier kalibrierte Neutraldichte-Glasstandards zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit bei Nennwerten von 0,3 A, 0,5 A, 1 A und 1,5 A. Die Standards werden bei 440,0 nm, 465,0 nm, 546,1 nm, 590,0 nm und 635,0 nm kalibriert.
  • Ein kalibrierter Standard zur Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit bei nominalen Wellenlängen bei 400 nm, 522 nm und 777 nm. Die Symmetrie der Spitzen bedeutet, dass die Tests der Wellenlängengenauigkeit unabhängig von der spektralen Bandbreite (zwischen 1 nm und 10 nm) des zu testenden Instruments sind.
  • Filter zum Überprüfen des Streulichts bei UV-Vis-Geräten bei 220 nm
  • 1 Filter zum Überprüfen des Streulichts bei Vis-Geräten bei 400 nm
  • Jedes SPECTRONIC Standards-Set wurde individuell getestet und zertifiziert, um seine Genauigkeit sicherzustellen. Die Werte sind gemäß dem National Institute of Standards and Technology (NIST) oder anderer Primärnormen rückverfolgbar
  • Die Lieferung der Filter erfolgt in robusten Kunststoffbehältern
Thermo Fisher Scientific bietet einen Rekalibrierungsservice an.Das empfohlene Rekalibrierungsintervall beträgt zwei Jahre.
Teilenummer AQX1FLTRHDR; im Lieferumfang enthalten:
Filter-/Filterhalter für Orion™ AquaMate 7100 & 8100 Spektrophotometer mit bis zu 50 mm Länge x 80 mm Höhe x 10 mm Tiefe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenhalter für Folie/Filter, montiert in einem herausnehmbaren Probenkammereinsatz
Orion AquaMate 7100 und 8100 Spektralphotometer
1 Folien-/Filterhalter
Probenhalter für Folie/Filter
Filter/Linsen, 50 x 80 x 6 (L x H x D)