Learn More
Calflo E, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16645833
Click to view available options
Menge:
250 g
4 x 250 g
PESTANAL™, für Pestizidrückstandsanalyse
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-95-2
PubChem CID 14941
Spezifikation
Physikalische Form Fest
Menge 4 x 250 g
Verpackung Kunststoffflasche
Eignung Max. 50 ppb