Learn More
Calciumsulfat-Hemihydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15611110
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
purum, ≥97.0 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-76-1
Summenformel Ca2H2O9S2
Molekulargewicht (g/mol) 290.283
MDL-Nummer MFCD00799067
InChI-Schlüssel ZOMBKNNSYQHRCA-UHFFFAOYSA-J
Synonym Calciumsulfathemihydrat, Gips-Hämihydrat, Densitum, Hemihydrat-Gips, Densitgips, p23-Sulfat, hemihydrate gypsum, densite gypsum, gipshalbhydrat, p 23 sulfate
PubChem CID 3033839
ChEBI CHEBI:32584
IUPAC-Name Dicalcium;disulfat;hydrat
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumsulfathemihydrat
Menge 1 kg
Strukturformel CaSO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 145.15 mol
Reinheit (%) ≥ 97 %
Güte purum