Learn More
Calciumsulfathemihydrat, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium sulfate hemihydrate |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 97% min. (On dry substance) (Complexometry) |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 0.8g/L (20°C) |
Formelmasse | 145.15 |
Reinheit (%) | ≥97% |
Güte | Rein |
Identifizierung | Confirmed |