Learn More
Calcium Sulfate, Drierite™, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
454 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium sulfate |
Farbe | Blau |
Schmelzpunkt | 1450°C |
Physikalische Form | Fest |
CAS | 7778-18-9 |
Material | Calcium Sulfate |
Menge | 454 g |
Summenformel | CaO4S |
Strukturformel | CaSO4 |
MDL-Nummer | MFCD00010912 |