Learn More
Calciumsulfat-Dihydrat, Puriss., gemäß analytischer NF-Spezifikation, E 516, 99.0-101.0 % (Anhydrid-basiert), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calciumsulfatdihydrat |
Namenshinweis | puriss., erfüllt die analytische Spezifikation von NF, E516, 99.0 bis 101.0 % (basierend auf wasserfreiem Stoff) |
CAS Max. % | ≤100.0000% |
Menge | 25 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.0 bis 101.0 % |
Strukturformel | CaSO4 · 2H2O |
Güte | puriss. |
Verpackung | Papier-/Poly-Beutel |
Dichte | 2.320 g/cm3 |