Learn More
Calciumsulfat-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11468972
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-41-4
Summenformel CaH4O6S
Molekulargewicht (g/mol) 172.16
MDL-Nummer 149625
InChI-Schlüssel PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumdihydratsulfat
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Farbe Weiß
pH 7
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 1 kg
Formelmasse 172.17g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß