Learn More
Calcium-Shot, 1 cm (0.4 Zoll) & nach unten, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
4 x 500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium shot |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN1401 |
Menge | 4 x 500 g |
Reinheit (%) | 99% |
Geruch | Odorless |
Partikelgröße | 1cm (0.4 in.) & down |
Form | Shot |