Learn More
Phosphate de calcium (pyro), 96 % min., Thermo Scientific Chemicals
Description
Calcium phosphate is used in the production of phosphoric acid and fertilizers. It is used in baking as the acid in a leavening agent. It is also used in cheese products. This compound has also been used in gene transfection of cells. It is also being used in the development of contrast agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium phosphate (pyro) |
Point de fusion | 1230°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 5 kg |
Informations sur la solubilité | Soluble in hydrochloric acid and nitric acid. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 254.1 |
Pourcentage de pureté | ≥96% |
Odeur | Odorless |
Densité | 3.09 g/mL |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
B01M22 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 089836.30,089836.A1,089836.A7 |
A13P36 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 089836.30,089836.A1,089836.A7 |
C17N05 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 089836.30,089836.A1,089836.A7 |
R14E018 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 089836.30,089836.A1,089836.A7 |
F10E01 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 089836.30,089836.A1,089836.A7 |
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.