Learn More
Calciumphosphat, zur Analyse, 35 bis 40 % (Ca), Mischung aus Calciumphosphaten, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12604967
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumphosphat, zur Analyse, 35 bis 40 % (Ca), Mischung aus Calciumphosphaten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12604967 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 12604967
Marke: Thermo Scientific Acros 213480010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7758-87-4 | Ca3O8P2 | 310.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-87-4
Summenformel Ca3O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 310.18
InChI-Schlüssel QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24456
ChEBI CHEBI:9679
IUPAC-Name Tricalcium;diphosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium phosphate
Schmelzpunkt 1670.0°C
Namenshinweis c.p.
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 35-40%
Strukturformel Ca3(PO4)2
Merck Index 15,1696
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.1g/L (25°C)
Formelmasse 310.18
Reinheit (%) 35 to 40% (Ca)
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472823 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2025 Catalog Number213480010,213480050
ChargennummerA0470492 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number213480010,213480050
ChargennummerA0459467 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog Number213480010,213480050
ChargennummerA0451521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number213480010,213480050
ChargennummerA0389307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number213480010,213480050
Produktidentifikator
  • Calcium phosphate
Name des Produkts
Calciumphosphat, zur Analyse, 35 bis 40 % (Ca), Mischung aus Calciumphosphaten, Thermo Scientific Chemicals >