Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10642261
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 13477-34-4
Summenformel CaH10N2O10
Molekulargewicht (g/mol) 238.16
MDL-Nummer 149604
InChI-Schlüssel DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Calciumbis-(Salpetersäure)-Tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[Ca++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 132°C
Schmelzpunkt 45°C
Farbe Weiß
pH 5 to 7
Physikalische Form Fest, kristallförmig
Menge 1 kg
Formelmasse 236.15g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.