Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 132.0°C |
Chemischer Name oder Material | Calcium nitrate tetrahydrate |
Schmelzpunkt | 45.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C) |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.0 to 103% (Complexometry) |
Strukturformel | Ca(NO3)2·4H2O |
Merck Index | 15, 1684 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.