Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15234238
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13477-34-4
Summenformel CaN2O6·4H2O
Molekulargewicht (g/mol) 236.15
InChI-Schlüssel ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC-Name Calcium; Dinitrat; Tetrahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2]
Spezifikation
Siedepunkt 132.0°C
Chemischer Name oder Material Calcium nitrate tetrahydrate
Schmelzpunkt 45.0°C
pH 5.0 to 9.0
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Complexometry)
Strukturformel Ca(NO3)2·4H2O
Merck Index 15,1684
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1470g/L (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formelmasse 236.15
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Relative Dichte 1.86
Dichte 1.8600g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.