Learn More
Mettler Toledo™ Membran-Kit Calcium, Modul für ISE
Für Calcium-ISE.
Marke:  Mettler Toledo™ 51340009
Artikelnummer. 10279201
  • 815.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Membran, Elektrolytlösung, ein Identifizierungsring (ID-Ring) und eine Adapterhülse, die für jeden Mettler Toledo Titrationsständer geeignet ist
Beschreibung
Beschreibung
Befestigen Sie die Membran auf dem Schaft Ihrer ISE-Halbzelle und schon haben Sie eine neue ISE!
  • Gemessenes Ion: Ca-2+
  • Messbereich: 1 bis 1 x 10-6 mol/l
  • Temperaturbereich: 0° bis 50 °C
  • Optimaler pH-Bereich: 2 bis 12
  • Art der Membran: Polymer
  • Wellenmaterial: POM/PVC
  • Elektrolyte für Referenzelektroden: 3 mol/L KCI
  • ISA-Lösung: 3 mol/L KCI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 mol/l KCI(ISA)
Membran: Polymer; Schaft: POM/PVC
Calciummembrankit
2 bis 12
Calcium-ISE bei Gold
0 °C° bis 50 °C°
Membran-Kit für Calcium ISE
1 bis 1 x 10-6 mol/l