Learn More
Calcium-Ingot, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381178
Click to view available options
Menge:
700 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium
CAS 7440-70-2
Dichte 1.54
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Summenformel Ca
MDL-Nummer MFCD00010897 MFCD00085314
Menge 700 g
Synonym unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
InChI-Schlüssel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ca]
IUPAC-Name Calcium
Molekulargewicht (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Formelmasse 40.078
Form Ignot