Learn More
Calcium-Granulat, redestilliert, -16 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium |
Namenshinweis | Redistilled |
Aussehen | Silvery-white granules |
Dichte | 1.54g/cm3 |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% (Metals basis) |
Menge | 50 g |
Netzgröße | -16 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | granular |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium granules, redistilled
- Gefahr
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: calcium