Learn More
Calcium-Granulat, redestilliert, -16 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370168
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-70-2
Summenformel Ca
Molekulargewicht (g/mol) 40.08
MDL-Nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI-Schlüssel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC-Name Calcium
SMILES [Ca]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium
Namenshinweis Redistilled
Aussehen Silvery-white granules
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Menge 10 g
Netzgröße -16 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form granular
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium granules, redistilled
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium