Learn More
Calciumgranulat, -9 Mesh, 98.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium |
Farbe | Silberfarben bis weiß |
Aussehen | Silvery-white granules |
Prozentgehaltsbereich | 98.8% (Metals basis) |
Menge | 1 kg |
Netzgröße | -9 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Dampfdruck | 0 hPa |
Form | granular |