Learn More
Calciumchlorid, 1 M wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
56.70 CHF - 79.50 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10043-52-4 |
---|---|
Summenformel | CaCl2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 110.98 |
MDL-Nummer | MFCD00010903 |
InChI-Schlüssel | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal |
PubChem CID | 5284359 |
ChEBI | CHEBI:3312 |
IUPAC-Name | Calciumdichlorid |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15445389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63122.AD |
50 mL |
56.70 CHF
50 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15455389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63122.AE |
100 mL |
79.50 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Calcium chloride is used as a de-icing and dust control of roads, drilling muds, dust proofing, freeze proofing and thawing coal, coke, stone, sand, and ore, concrete conditioning, paper and pulp industry, drying and desiccating agent, and tire weighting. Calcium plays important roles in many biological processes, including signal transduction, muscle contraction, maintenance of cell membranes and cell wall stability. Calcium chloride is a soluble compound that can serve as a source of calcium ions in a solution. Can be useful for displacing ions from solution, for example, phosphate may be displaced from solution by calcium. Calcium chloride solution has many applications in cell and molecular biology experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenCalciumchlorid wird zur Enteisung und Entstaubung von Straßen, Bohrschlämmen, als Staubschutz, Frostschutz und zum Auftauen von Kohle, Koks, Stein, Sand und Erz, zur Betonaufbereitung, in der Papier- und Zellstoffindustrie, zum Trocknen und als Trockenmittel und zur Reifengewichtung eingesetzt. Kalzium spielt in vielen biologischen Prozessen eine wichtige Rolle, einschließlich Signaltransduktion, Muskelkontraktion, Aufrechterhaltung von Zellmembranen und Stabilität der Zellwand. Calciumchlorid ist eine lösliche Verbindung, die als Quelle für Calciumionen in einer Lösung dienen kann. Kann nützlich sein, um Ionen aus der Lösung zu verdrängen, z. B. kann Kalzium Phosphat aus der Lösung verdrängen. Kalziumchloridlösung hat viele Anwendungen in zellbiologischen und molekularbiologischen Experimenten.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Säuren, Boran-/Boroxiden, Zink, Calciumoxid und Methylvinylether fernhalten. Calciumchlorid wird von Bromtrifluorid angegriffen. Wasserfreies Calciumchlorid ist stark hygroskopisch und wird häufig als Trockenmittel verwendet.
Chemische Identifikatoren
10043-52-4 | |
110.98 | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
5284359 | |
Calciumdichlorid |
CaCl2 | |
MFCD00010903 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
CHEBI:3312 | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Spezifikation
Calcium chloride | |
Farblos | |
CaCl2 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
Calciumdichlorid | |
5284359 | |
110.99 | |
Geruchsneutral |
10043-52-4 | |
Flüssigkeit | |
MFCD00010903 | |
Soluble in water (74.5g/100ml) at 20°C,alcohol,water (159g/100ml) at 100°C,acetic acid,and acetone. | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] | |
110.98 | |
CHEBI:3312 | |
1M aq. soln. |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H319
Verursacht schwere Augenreizung.
P264b-P280i-P305+P351+P338
Gehäuse H319
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Calcium chloride, 1M aq. soln
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: calcium chloride
RUO – Research Use Only