Learn More
Calciumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium carbonate |
Schmelzpunkt | 825.0°C |
Menge | 500 g |
Strukturformel | CaCO3 |
Fieser | 01,103; 02,57; 04,67; 05,89 |
Merck Index | 15,1659 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids |
IUPAC-Name | Calcium;carbonat |
Formelmasse | 100.09 |
Reinheit (%) | 99.95 to 100.05% (on dried substance) (Complexometry) |