Learn More
Calciumcarbonat, 98 %, rein, leichtes Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium carbonate |
Schmelzpunkt | 825.0°C |
Namenshinweis | 98% |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Feines Pulver |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Complexometry) |
Strukturformel | CaCO3 |
Fieser | 01,103; 02,57; 04,67; 05,89 |
Merck Index | 15, 1659 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium carbonate