Learn More
Calciumbromid-Hydrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415210
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71626-99-8
Summenformel Br2Ca
Molekulargewicht (g/mol) 199.89
MDL-Nummer MFCD00149608
InChI-Schlüssel WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumdibromid
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium bromide hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 199.90 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%