Learn More
Calcium 1000 -ppm-Ionen-Selektivelektrode-Standard, Reagecon
BIOPHARMA
Kann in geeigneten Konzentrationen verwendet werden, um Messungen zu kalibrieren oder zu steuern, die ionenselektive Elektroden (ISE) als Sensortechnologie verwenden.
Marke:  Reagecon ISECA5
Artikelnummer. 11768475
  • 109.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Referenzstandard für ionenselektive Elektroden, Referenzmaterial für ionenselektive Elektroden
  • Zertifiziert
  • NIST-konform.
  • Auf ± 0.5 % genau
  • Sicher, kompatibel mit allen Arten von ISE-Elektroden
  • Kann als Kalibrator für andere Verfahren verwendet werden
  • Kann für die Methodenvalidierung oder Gerätequalifizierung verwendet werden
  • Wässrige Matrix
  • Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Spezifikation
Genauigkeit ± 0.5 %
HDPE-Flasche GL45
Calcium
1000 ppm ± 0.5 %
500 ml
Flüssig