Learn More
Calciferol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474179
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Calciferol hat eine stark hemmende Wirkung gegen die Blasentumorpromotion durch Natriumsaccharin und induziert die Zelldifferenzierung in Leukämiezellen. Calciferol wurde auch als Inhibitor der DNA-Polymerase nachgewiesen.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Wasser, Methanol, Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-14-6
Summenformel C28H44O
Molekulargewicht (g/mol) 396.66
MDL-Nummer MFCD00166988,MFCD11656674
InChI-Schlüssel MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Synonym ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
PubChem CID 134129658
IUPAC-Name (1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-Dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]ethyliden]-4-methylidencyclohexan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciferol
Schmelzpunkt 114°C to 118°C
Farbe Weiß
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1916682
Merck Index 14,10018
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,water,methanol,dimethylformamide,and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 396.65
Physikalische Form Pulver