Learn More
IKA™ CAL-O-5000 Silikonöl
Zertifiziertes Standard-Silikonöl, mit dem Sie die Messgenauigkeit des ROTAVISC überprüfen können.
Marke: IKA™ 0025000437
138.44 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Inklusive Zertifikat
- Zur Verwendung mit einer Reihe von ROTAVISC-Modellen
Spezifikation
Standard-Silikonöl | |
Gültigkeitszeitraum:12 Monate | |
500 mL |
5000 cSt Dynamic | |
25 °C |