Learn More
IKA™ CAL-O-30000 Silikonöl
Zertifiziertes Standard-Silikonöl, mit dem Sie die Messgenauigkeit des ROTAVISC überprüfen können.
Marke:  IKA™ 0025000467
138.70 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16278591
  • 146.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Inklusive Zertifikat
  • Zur Verwendung mit einer Reihe von ROTAVISC-Modellen
Spezifikation
Spezifikation
Standard-Silikonöl
Gültigkeitszeitraum:12 Monate
500 mL
30.000 cSt Dynamic
25 °C