Learn More
Coffein, 98.5 %, USP/BP, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Koffein ist ein alkaloides vagales/vasomotorisches Stimulans, das sich in bestimmten Nüssen, Samen und Hülsenfrüchten findet.
- Es ist ein Methylxanthin, das von einer Purinbasisverbindung abgeleitet wird, die in den Geweben vieler Organismen vorkommt.
- Koffein bindet Adenosinrezeptoren kompetitiv und verhindert eine Dämpfung der Signalgebung, wodurch die Aktivierung aufrechterhalten und eine Energieerhöhung erzeugt wird.
- Koffein kann entzündungshemmend und immunsuppressiv wirken.
Anwendungen
- Geeignet für In-vivo-, Biochemie- und Zellkulturverfahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Caffeine |
Namenshinweis | 98.5% |
Azidität | 0.2mL of 0.01M NaOH max. |
Schmelzpunkt | 234.0°C to 239.0°C |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1.2300g/mL |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 0.1% max. (total impurities) (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Caffeine
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.