Learn More
Cadmiumsulfat, 8/3-Hydrat, ACS-Reagenz, Kristalle, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cadmium sulfate, 8/3-hydrate |
Schmelzpunkt | 41.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 100 g |
Strukturformel | 3CdSO4·8H2O |
Merck Index | 15,1632 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol,acids,acetone and ammonia |
Formelmasse | 769.51 |
Reinheit (%) | 98.0 to 102.0% |