Learn More
Cadmiumstandard-Metalllösung, 1000 ppm, für ICP, Lösung aus HNO3, 1 M, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10335710
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Specifications
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Menge 500 mL
Farbe Farblos
MDL-Nummer 10914
pH 1
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cadmium standard metal solution, 1000 ppm in approx. 1M nitric acid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.