Learn More
Cadmium Nitrate Tetrahydrate, purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cadmium Nitrate Tetrahydrate |
Menge | 500 g |
Strukturformel | Cd(NO3)2 · 4H2O |
UN-Nummer | UN2570 |
Beilstein | 8156730 |
Formelmasse | 308.48g/mol |
Reinheit (%) | ≥99.0% (T) |
Güte | purum p. a |