Learn More
Cadmiumnitrat-Tetrahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10511851
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10022-68-1
Summenformel CdH2N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 238.44
MDL-Nummer MFCD00149626
InChI-Schlüssel IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 132°C
Chemischer Name oder Material Cadmium nitrate tetrahydrate
Schmelzpunkt 59°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Farblos oder weiß
Physikalische Form Puder oder Kristalle
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Strukturformel Cd(NO3)2·4H2O
Merck Index 15, 1627
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
IUPAC-Name cadmium(2+) bis(nitric acid)
Formelmasse 308.46
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium nitrate tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.