Learn More
Cadmiumcarbonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cadmium carbonate |
Schmelzpunkt | 500°C (decomposition) |
Menge | 1000 g |
UN-Nummer | UN2570 |
Merck Index | 14,1616 |
IUPAC-Name | Cadmium(2+)carbonat |
Formelmasse | 172.42 |
Reinheit (%) | 97% |
Geruch | Geruchsneutral |
Dichte | 4.26 |