Learn More
Cadence Science™ Wiederverwendbare Nadeln für die Tierfütterung:Neugeborenes
Präzise zusammengesetzte Edelstahl-Dosiernadeln sind ideal für die Fütterung und Dosierung
Marke:  Cadence Science™ 7900
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15669540
  • 705.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Präzise zusammengesetzte Edelstahl-Dosiernadeln sind ideal für die Fütterung und Dosierung
Für Neugeborene.
  • Für die Intubation von Labortieren
  • Gerade, gebogene Schlauchform
  • Viele Standardgrößen erhältlich, von klein bis groß
  • Gerade
  • Autoklavierbar
Nadeln für Neugeborene
  • Für neugeborene Mäuse und Ratten
  • Für Tiere bis zu 0,7 oz. (20 g)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Edelstahl
Neugeborene Mäuse und Ratten, ideal für Fütterung und Dosierung
1 in.
0,049 in.
Gerade Nadel für Tierfütterung
Nein
24G.
0,254 cm
0,013 cm