Learn More
Cadence Science™ Flexibler Kunststoff (PTFE) Nadeln mit Biss-Schutzvorrichtungen
Covered at the hub end with 304 stainless steel tubing – protects tubing from damage due to biting during use.
635.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tierfütterung
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Gauge Länge (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) Kugel Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gauge Länge (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) Kugel Preis Menge & Verfügbarkeit  
17469373
Unterlagen ansehen
Cadence Science™
9928B
18G 1,5 in. 2 mm
635.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Ja
Tierfütterung