Learn More
asecos™ CS-CLASSIC Chemikalienschrank, Scharniere links
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3056104130575
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Konform mit DIN EN16121/16122 | |
520 mm | |
493 x 486 x 1835 mm | |
Flügel, Mit Scharnier links | |
1950 mm | |
CS.195.054 | |
3 | |
pulverbeschichtet struktur | |
545 mm | |
Anthrazitgrau, Hellgrau | |
Chemikalienschrank |
3 Einlegeböden (Lichtgrau), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | |
493 mm | |
520 x 545 x 1950 mm | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen | |
1835 mm | |
1 | |
Standard | |
77,00 kg | |
486 mm | |
Stahl |