Learn More
Uvex™ C500 Schnittschutzhandschuhe
Click to view available options
6
Beschreibung
- Die Bamboo TwinFlex™ Technologie bietet sehr hohen Schnittschutz
- Die griffige, weiche Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
- Sehr flexibel mit gutem Tastgefühl
- Uvex Climazone entfernt effektiv übermäßige Wärme und Feuchtigkeit
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
- Silikonfrei gemäß Abdrucktest
- Die 3D-Ergo-Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
Anwendungen | Industriell |
Coating Material | Unbeschichtet |
Farbe | Grün |
Material | Bambusviskose, HPPE, Polyamid |
Größe | 6 |
Norm EN 388 | 1X4XC |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobil, Bauwesen, Glashandhabung, Logistik, Wartung und Blechbearbeitung |
Geschlecht | Unisex |
Art der Handschuhstulpe | Gestrickt |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'