Learn More
C3orf43 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | C3orf43 |
---|---|
Konzentration | 0.37 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16863945
|
Proteintech
25362-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16853945
|
Proteintech
25362-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
SMCO1 is a protein coding gene.Spezifikation
C3orf43 | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q147U7, Q8CEZ1 | |
255798, 69576 | |
C3orf43 Fusion Protein Ag21670 | |
Primary | |
-20°C | |
SMCO1 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C3orf43 | |
Smco1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |