Learn More
Uvex™ C300 Wet Plus Safety Gloves
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Softgrip-Beschichtung an den Handflächen und Fingerspitzen für eine hohe Abriebfestigkeit
- Die Bamboo Twinflex™-Technologie bietet den Schnittschutzgrad C
- Climazone™ gewährleistet höchsten Tragekomfort
- Verbesserte Griffigkeit in nassen und öligen Bereichen
- Frei von Schadstoffen gemäß Öko-Tex™ Standard 100
- Silikonfrei gemäß Abdrucktest
- Beständig gegen Öl und Benzin
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
Anwendungen | Industriell |
Coating Material | Hochleistungselastomer (HPE) |
Farbe | Grau, Schwarz |
Material | Bambus, HPPE, Polyamid |
Größe | 7 |
Norm EN 388 | 4X42C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobil, Wartung, Metallbearbeitung und Präzisionsmontage |
Geschlecht | Unisex |
Art der Handschuhstulpe | Strick |