Learn More
Uvex™ C300 Trockenschnittschutzhandschuhe
Click to view available options
Größe:
8
Beschreibung
- Die Handschuhe bieten eine Schnittfestigkeit der Klinge von Grad 3/C und eine äußerst hohe Zugfestigkeit
- Tupfer auf der Handfläche aus Hochleistungs-Vinyl (HPV) verbessern die Griffigkeit in trockenen Umgebungen
- Die Uvex Climazone Technologie minimiert übermäßige Wärme und Feuchtigkeit
- Höchst flexibel mit sehr gutem Tastgefühl
- Silikonfrei gemäß Abdrucktest
- Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
Spezifikation
Spezifikation
Coating Material | HPV-Tupfer |
Farbe | Gray, Green |
Material | Bamboo Viscose, HPPE, Polyamide, Glass |
Größe | 8 |
Norm EN 388 | XX4XC |
Art der Handschuhstulpe | Knit |
Serie | C300 Dry |