Learn More
Thermo Scientific Chemicals C-Myc-Peptid
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
52.20 CHF - 261.00 CHF
Spezifikation
Reinigungsverfahren | HPLC |
---|---|
Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
Format | Fest |
Molekulargewicht | 1203.29 |
Produkttyp | C-Myc Peptide |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15458369
|
Thermo Scientific Chemicals
J66846.M^ |
1 mg |
52.20 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15448369
|
Thermo Scientific Chemicals
J66846.#0 |
5 mg |
261.00 CHF
5 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
HPLC | |
Fest | |
C-Myc Peptide | |
Glu-Gln-Lys-Leu-Ile-Ser-Glu-Glu-Asp-Leu |
-30°bis -10 °C | |
1203.29 | |
RUO - research use only |
Nur für Forschungszwecke