Learn More
Saint Gobain Life Sciences C-Flex™ Schläuche, 082 Formel
C-Flex™ Schläuche werden aus Thermoplast-Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, sind umfassend beschrieben, validiert und für verschiedene Spezifikationen getestet. Zur Unterstützung der Validierung von C-Flex-Anwendungen stehen umfangreiche Test auf biologische, chemische, physikalische Eigenschaften und extrahierbare Substanzen zur Verfügung.
60.37 CHF - 2145.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tubing |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | USP Class VI, ISO 10993, EP |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Material | Thermoplastic |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmaceutical and Biopharmaceutical Applications, Single-use Assemblies |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15650685
|
Saint Gobain Life Sciences
082-125-2 |
1/8 Zoll | 1/4 Zoll | 50 ft. |
70.75 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15610695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-188-3 |
3/16 Zoll | 3/8 Zoll | 50 ft. |
70.90 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15640695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-2 |
1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 50 ft. |
60.37 CHF
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15670695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-3 |
1/4 Zoll | 7/16 Zoll | 50 ft. |
187.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15600705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-4 |
1/4 Zoll | 1/2 Zoll | 50 ft. |
120.00 CHF
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15630705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-313-3 |
5/16 Zoll | 1/2 Zoll | 50 ft. |
143.88 CHF
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15660705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-375-2 |
3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 50 ft. |
91.70 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15620715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-375-4 |
3/8 Zoll | 5/8 Zoll | 50 ft. |
168.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15650715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-500-3 |
1/2 Zoll | 11/16 Zoll | 50 ft. |
154.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15680715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-500-4 |
1/2 Zoll | 3/4 Zoll | 50 ft. |
302.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15610725
|
Saint Gobain Life Sciences
082-625-4 |
5/8 Zoll | 7/8 Zoll | 50 ft. |
256.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15620725
|
Saint Gobain Life Sciences
082-750-4 |
3/4 Zoll | 1 Zoll | 15 ft. |
125.00 CHF
4.50 Meter |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15630725
|
Saint Gobain Life Sciences
082-750-6 |
3/4 Zoll | 1 1/8 Zoll | 15 ft. |
155.00 CHF
4.50 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15630685
|
Saint Gobain Life Sciences
082-1000-6 |
1 Zoll | 1 3/8 Zoll | 15 ft. |
332.00 CHF
4.50 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15640685
|
Saint Gobain Life Sciences
082-1000-8 |
1 Zoll | 1 1/2 Zoll | 15 ft. |
302.00 CHF
4.50 Meter |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15670685
|
Saint Gobain Life Sciences
082-125-2S |
1/8 Zoll | 1/4 Zoll | 2500 ft. |
2145.00 CHF
762 Meter |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15600695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-188-2S |
3/16 Zoll | 5/16 Zoll | 1500 ft. |
1270.00 CHF
457 Meter |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15660695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-2S |
1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 1000 ft. |
1015.00 CHF
305 Meter |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15690695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-3S |
1/4 Zoll | 7/16 Zoll | 700 ft. |
1175.00 CHF
213 Meter |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15640715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-375-4S |
3/8 Zoll | 5/8 Zoll | 350 ft. |
1035.00 CHF
107 Meter |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15660685
|
Saint Gobain Life Sciences
082-125-2M |
1/8 Zoll | 1/4 Zoll | 500 ft. |
875.00 CHF
152 Meter |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15650695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-2M |
1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 350 ft. |
356.00 CHF
107 Meter |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15680695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-3M |
1/4 Zoll | 7/16 Zoll | 300 ft. |
530.00 CHF
91 Meter |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15630715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-375-4M |
3/8 Zoll | 5/8 Zoll | 150 ft. |
469.00 CHF
46 Meter |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15690715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-500-4M |
1/2 Zoll | 3/4 Zoll | 90 ft. |
353.00 CHF
27 Meter |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15620705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-4S |
1/4 Zoll | 1/2 Zoll | 500 ft. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15600725
|
Saint Gobain Life Sciences
082-500-4S |
0.5 in. | 0.75 in. | 250 ft. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15610705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-4M |
1/4 in. | 0.5 in. | 200 ft. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15670705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-375-2M |
0.375 in. | 0.5 in. | 200 ft. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15600715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-375-3M |
0.375 in. | 0.563 in. | 200 ft. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15650705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-313-3S |
5/16 in. | 0.5 in. | 500 ft. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15690685
|
Saint Gobain Life Sciences
082-188-2M |
3/16 in. | 5/16 in. | 350 ft. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
C-Flex™ Schläuche werden aus thermoplastischem Elastomer (TPE) in pharmazeutischer Qualität hergestellt, um die Anforderungen biopharmazeutischer Zwecke für die Flüssigkeitsverarbeitung zu erfüllen und für ausgezeichnete Hitzeversiegelungs- und Sterilschweißeigenschaften.
- Versiegelbar und schweißbar entweder vor oder nach der Sterilisation
- Sterilisierbar durch Gammabestrahlung und Autoklavieren
- Formbar, klebbar und verformbar für einmaligen Gebrauch und zum Überformen
- Entspricht USP-Klasse VI und DIN-Norm ISO 10993
- Pyrogenfrei, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch
- Bleibt flexibel von -45 bis +135 °C (-50 bis +275 °F)
- Deutlich weniger durchlässig als Silikon
- Glatte Innenbohrung für hervorragenden Flüssigkeitsfluss
- Frei von tierischen Komponenten (ADCF) und sicher für die Verbrennung
- Vollständiges Validierungspaket (biologisch, chemisch, physikalisch, extrahierbare Substanzen) für alle Rezepturen erhältlich
Spezifikation
Tubing | |
Autoclavable | |
Pharmaceutical and Biopharmaceutical Applications, Single-use Assemblies | |
Non-sterile | |
Flexible | |
135°C |
USP Class VI, ISO 10993, EP | |
Thermoplastic | |
-45°C | |
Translucent | |
1106 psi |