Learn More
Butyroin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15618695
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 496-77-5
Summenformel C8H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 144.21
MDL-Nummer MFCD00021928
InChI-Schlüssel BVEYJWQCMOVMAR-UHFFFAOYNA-N
Synonym butyroin, 5-hydroxy-4-octanone, 4-octanone, 5-hydroxy, 5-octanol-4-one, octan-4-ol-5-one, fema no. 2587, 5-hydroxy-octan-4-one, acmc-1aijr, ksc236m9n, +/--5-hydroxy-4-octanone
PubChem CID 219794
IUPAC-Name 5-Hydroxyoctan-4-on
SMILES CCCC(O)C(=O)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyroin
Siedepunkt 80.0°C to 86.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 71°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 144.22
Reinheit (%) 97%